ZFRE012F0
Filtro de ventilación
Prevents contamination of pure water stored in SDS tanks
Sinónimos:
Filtro de ventilación (12 pulg.) para depósitos de almacenamiento de agua SDS
About This Item
Productos recomendados
material
O-ring (Viton)
polypropylene filter (fibers and core)
polypropylene housing
Quality Level
feature
Prevents contamination of the stored pure water
packaging
pkg of 1 unit
parameter
30 L/min air flow rate
H
30.8 cm (12.13 in.)
diam.
7 cm (2.76 in.)
housing D
72 mm (2.8 in.)
housing L
311 mm (12.2 in.)
total L
327 mm (12.9 in.)
pore size
1 μm filter
compatibility
for use with SDS
for use with tanks
shipped in
ambient
General description
Cuando el dióxido de carbono se disuelve en el agua, forma iones de bicarbonato y carbonato. Esta reacción aumenta el contenido iónico del agua purificada y altera su calidad. El filtro de ventilación reduce de manera significativa la contaminación orgánica e iónica atmosférica que entra en el depósito.
El filtro de ventilación debe sustituirse una vez al año para obtener los mejores resultados.
Application
Features and Benefits
- El carbón activo adsorbe los compuestos orgánicos volátiles.
- Un lecho de cal sodada elimina el dióxido de carbono.
- Una membrana de filtración retiene las partículas y las bacterias.
- El filtro de ventilación se instala fácilmente en el soporte incorporado en la parte delantera del depósito SDS.