Documentos
XX6700P05
Millipore
Recipiente presurizable dispensador, 5 l
Accessories for filter holders for sample preparation.
Sinónimos:
Pressure filtration
About This Item
UNSPSC Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
material
316 stainless steel body
fluoroelastomer O-ring
fluoroelastomer gasket
molded neoprene base
stainless steel fittings
Quality Level
parameter
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
H
254 mm
~10 in.
fitting
1/4 in. female NPT inlet/outlet connection for pressure gauge and vent/relief valve attachment
1/4 in. female NPT inlet/outlet elbow fitting(s) for inlet and outlet (labeled)
shipped in
ambient
General description
Los recipientes de dispensación presurizables contienen líquido para la filtración a través de portafiltros Millipore que funcionan a presión, si están conectados a una fuente de presión externa. Disponemos de recipientes portátiles de 5, 10 y 20 l, y 1 galón de capacidad. Los recipientes cumplen los requisitos del código ASME- UM.
- Los cierres están asegurados por una palanca de bloqueo por leva.
- Los recipientes son esterilizables en autoclave cuando están ventilados.
- Se dispone de los accesorios que cumplen con el código, válvulas de seguridad, manómetros y conectores de manguera.
- El cierre de los accesorios se adapta a los recipientes para utilizar el vacío.
Recipientes a presión
XX6700P01 Recipiente presurizable dispensador, 1 gal
XX6700P05,Recipiente presurizable dispensador, 5 l
XX6700P10 Recipiente presurizable dispensador 10 l
XX6700P20 Recipiente presurizable dispensador 20 l
Piezas de repuesto
6976 cubierta del recipiente, bloque con leva
6977 Tubo sifónico, recipiente de 5 l
6978 Tubo sifónico, recipiente de 10 l
6979 Tubo sifónico, recipiente de 20 l
XX6700059 Junta tórica, fluoroelastómero A
XX6700104 Codo de calle, 1/4 de pulgada NPTF a M
YY1301009 Conexión, 1/4 de pulgada NPT, acero inoxidable
Accesorios
TP0001326 Cinta de PTFE, rollo de 12,5 mm x 6,6 m
XX6700030 Adaptador de liberación rápida Nipple y acoplamiento, 1/4 de pulgada NPTM
XX6700034 Tubo de PVC de 3 metros con 9,5 mm de diámetro interno
XX6700035 Tubo para uso a presión, 1/2 pulgada de DI
XX67000PK Kit de accesorios de recipientes presurizables
XX6700125 Hex Nipple, 1/4 pulgada. NPTM 51 mm., acero inoxidable
XX6700L11 Adaptador, M, 1/4 pulgada NPT a 1/4-1/2 pulgada de DI
XX6700L15 Manómetro, 1/4 de pulgada ASME
XX6700L24 Válvula de desfogue/descarga, 7 bar, ASME
XX6700L55 Aparato de prueba del punto de burbuja
YY1301015 Manómetro, 0–7 bar
YY2029348 Válvula esférica, 1/4 pulgada NPTF, acero inoxidable
Application
Accesorios para los portafiltros para la preparación de la muestra.
Visite la Librería de documentos
Protocolos
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.
Ver todo