Documentos clave
XX67000PK
Millipore
Kit de accesorios para recipientes a presión
Accessories for filter holders for sample preparation.
Sinónimos:
Dispensing Pressure vessel for pressure filtration
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
D.I.
6.3 mm (0.25 in.)
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Los recipientes de dispensación presurizables contienen líquido para la filtración a través de portafiltros Millipore que funcionan a presión, si están conectados a una fuente de presión externa. Disponemos de recipientes portátiles de 5, 10 y 20 l, y 1 galón de capacidad. Los recipientes cumplen los requisitos del código ASME- UM.
- Los cierres están asegurados por una palanca de bloqueo por leva.
- Los recipientes son esterilizables en autoclave cuando están ventilados.
- Se dispone de los accesorios que cumplen con el código, válvulas de seguridad, manómetros y conectores de manguera.
- El cierre de los accesorios se adapta a los recipientes para utilizar el vacío.
Recipientes a presión
XX6700P01 Recipiente presurizable dispensador, 1 gal
XX6700P05,Recipiente presurizable dispensador, 5 l
XX6700P10 Recipiente presurizable dispensador 10 l
XX6700P20 Recipiente presurizable dispensador 20 l
Piezas de repuesto
6976 cubierta del recipiente, bloque con leva
6977 Tubo sifónico, recipiente de 5 l
6978 Tubo sifónico, recipiente de 10 l
6979 Tubo sifónico, recipiente de 20 l
XX6700059 Junta tórica, fluoroelastómero A
XX6700104 Codo de calle, 1/4 de pulgada NPTF a M
YY1301009 Conexión, 1/4 de pulgada NPT, acero inoxidable
Accesorios TP0001326 Cinta de PTFE, rollo de 12,5 mm x 6,6 m
XX6700030 Adaptador de liberación rápida Nipple y acoplamiento, 1/4 de pulgada NPTM
XX6700034 Tubo de PVC de 3 metros con 9,5 mm de diámetro interno
XX6700035 Tubo para uso a presión, 1/2 pulgada de DI
XX67000PK Kit de accesorios de recipientes presurizables
XX6700125 Hex Nipple, 1/4 pulgada. NPTM 51 mm., acero inoxidable
XX6700L11 Adaptador, M, 1/4 pulgada NPT a 1/4-1/2 pulgada de DI
XX6700L15 Manómetro, 1/4 de pulgada ASME
XX6700L24 Válvula de desfogue/descarga, 7 bar, ASME
XX6700L55 Aparato de prueba del punto de burbuja
YY1301015 Manómetro, 0–7 bar
YY2029348 Válvula esférica, 1/4 pulgada NPTF, acero inoxidable
Aplicación
Accesorios para los portafiltros para la preparación de la muestra.
Componentes
incluye válvula de alivio de presión, manómetro, boquilla hexagonal, válvula de bola, boquilla de liberación rápida, adaptador de manguera
Visite la Librería de documentos
Protocolos
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.
Ver todo