Documentos clave
XX1614705
Millipore
Matraz con tapón esmerilado Millipore para filtración al vacío
2L, Conical bottom
Sinónimos:
Aparato de filtración, Matraz con tapón esmerilado, Matraz de filtración al vacío
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
técnicas
vacuum filtration: suitable
matraz capacidad
2 L
aplicaciones
filtration
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Accesorio de vidrio para filtración al vacío Millipore
Matraz con tapón esmerilado, 2 l, fondo cónico
Estos accesorios están diseñados para sustituir a las piezas contenidas en los kit de vidrio de filtración al vacío Millipore o proporcionar una configuración alternativa.
Este producto es un accesorio para los kits de portafiltros de vidrio de Millipore y el kit MilliSolve Millipore.