XX1514705
Matraz con tapón esmerilado Millipore para filtración al vacío
1L
Sinónimos:
Vacuum Filtration Flask
About This Item
Productos recomendados
material
borosilicate glass
technique(s)
vacuum filtration: suitable
flask capacity
1 L
application(s)
filtration
shipped in
ambient
General description
Accesorio de vidrio para filtración al vacío Millipore
Matraz con tapón esmerilado, 1 l
Estos accesorios están diseñados para sustituir a las piezas contenidas en los kit de vidrio de filtración al vacío Millipore o proporcionar una configuración alternativa.
Este producto es un accesorio para los kits de portafiltros de vidrio de Millipore y el kit MilliSolve Millipore.
Matraz con tapón esmerilado, 1 l
Estos accesorios están diseñados para sustituir a las piezas contenidas en los kit de vidrio de filtración al vacío Millipore o proporcionar una configuración alternativa.
Este producto es un accesorio para los kits de portafiltros de vidrio de Millipore y el kit MilliSolve Millipore.