Key Documents
XX1012505
Millipore
Matraz de filtración al vacío con brazo lateral Millipore
125 mL, Threaded side-arm
Sinónimos:
Vacuum Filter Flask
About This Item
UNSPSC Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
material
borosilicate glass
technique(s)
vacuum filtration: suitable
H
4.3 cm (1.7 in.)
diam.
2.7 in.
flask capacity
125 mL
fitting
No. 5 outlet stopper for standard 125 mL filtering flask (perforated silicone)
application(s)
filtration
shipped in
ambient
General description
Matraz de filtración al vacío con brazo lateral Millipore
125 ml, brazo lateral roscado
Estos matraces con brazo lateral están diseñados para utilizar en procedimientos de filtración al vacío con portafiltros de vidrio Millipore clásicos.
Este producto es un accesorio para el kit de portafiltros de vidrio para microanálisis.
Características y beneficios:
• El brazo lateral se conecta a la fuente de vacío con una manguera de D.I. de 3/8 pulg.
• Los matraces de 1 l y 4 l aceptan el tapón perforado No. 8
• El matraz de 125 ml acepta el tapón No. 5
Aplicaciones:
Filtración al vacío utilizando los portafiltros clásicos