Documentos clave
XIT4TPRTP3
Millipore
Papel térmico Integritest
About This Item
Código UNSPSC:
23151819
eCl@ss:
32031690
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Integritest®
Nivel de calidad
Altura
3 in.
76 mm
Anchura
2 in.
Profundidad
10 in.
peso
16 oz
compatibilidad
for use with INTEGRITEST® 5
temp. de almacenamiento
2-30°C
Información legal
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany