IT5INS001
Instrumento de prueba de integridad del filtro Integritest® 5
manufacturer/tradename
Integritest®
Quality Level
parameter
1-40 °C temperature
H
23.1 cm (9.1 in.)
W
39.1 cm (15.4 in.)
depth
43.2 cm (17 in.)
weight
<10.5 kg (23 lb)
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
storage temp.
10-30°C
Application
Tipo de prueba
Punto de burbuja
Difusión
HydroCorr
Prueba de integridad con agua HydroCorr
Punto de burbuja
Difusión
HydroCorr
Prueba de integridad con agua HydroCorr
Other Notes
Presión de entrada máxima: Fuente limpia y seca de aire o nitrógeno de 1,4 – 8,2 bar (20 – 120 psi) al menos 1 bar (15 psi) mayor que la presión de prueba más alta
Legal Information
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
For use with
Referencia del producto
Descripción
Precios
Replacement part