WP61RBD00
Kit de reconstrucción de la bomba química
About This Item
Código UNSPSC:
41105101
eCl@ss:
32012303
NACRES:
NB.24
Productos recomendados
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Este artículo incluye piezas para los números de referencia WP6111560, WP6122050, WP6110060
Este artículo es un kit compuesto de los siguientes elementos:
(1) conjunto de la placa de sujeción del diafragma, (1) conjunto de placa de válvula, (1) cabezal de la bomba, (1) vacuómetro, (1) manómetro, (4) tornillos del cabezal, (2) tornillos del asa
Este artículo es un kit compuesto de los siguientes elementos:
(1) conjunto de la placa de sujeción del diafragma, (1) conjunto de placa de válvula, (1) cabezal de la bomba, (1) vacuómetro, (1) manómetro, (4) tornillos del cabezal, (2) tornillos del asa