Documentos clave
WP61MNT00
Millipore
Kit de mantenimiento de la bomba química
About This Item
Código UNSPSC:
41105101
eCl@ss:
32012303
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Este artículo incluye piezas de los números de referencia WP6111560, WP6122050, WP6110060
Este artículo es un kit compuesto por los siguientes elementos:
(1) diafragma, (1) revestimiento de diafragma, (1) junta tórica, (4) tornillos del cabezal, (2) tornillos del asa
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13