Documentos clave
WBPRPKL01
Milli-Q
Soporte para el módulo de pretratamiento PrePak L
Securely supports the PrePak L Pretreatment pack
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
packaging
pkg of 1 unit
H × W × D
795 mm (31.3 in.) × 234 mm (9.2 in.) × 192 mm (7.6 in.)
compatibility
for use with Elix®
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with RiOs
shipped in
ambient
General description
La escuadra para montaje mural PrePak L es un accesorio de purificación de agua diseñado para sujetar el módulo de pretratamiento PrePak L para un ajuste seguro y sin fugas.
La unidad incluye un soporte de pared, accesorios, tubos y los indicadores de presión necesarios para la instalación y el funcionamiento del módulo de pretratamiento PrePak L que protege los sistemas de purificación de agua Elix® y RiOs .
Features and Benefits
Ajuste hermético y sin fugas del módulo de pretratamiento PrePak L.
Legal Information
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany