Saltar al contenido
ZFPACKSP2
Pack Support 2 Tube
with 2 gauges, For secure, leak-free fit of the pretreatment pack
Sinónimos:
Pack Support 2 Tube (with 2 gauges)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41104200
NACRES:
JA.13
eCl@ss:
33050190
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
packaging
pkg of 1 unit
compatibility
for use with AFS®
shipped in
ambient
General description
The Pack Support (2 tube) is a water purification accessory that comes with two pressure gauges. It provides a leak-free fit of replacement cartridge for MILLI-RO Compact Water Systems. The accessory is needed for installation and operation of PrePak 1 pretreatment pack.
Legal Information
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLI-RO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pack Support 2 Tube
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)