Documentos clave
TR-1005
Sigma-Aldrich
Cloning Cylinder, 10 mm x 10 mm diameter
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NA.75
fabricante / nombre comercial
Specialty Media
Nivel de calidad
entrada
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Store at ambient temp.
Aplicación
Research Category
Cell Culture
Envase
10 sterile cylinders/60mm dish