85410
Silicone grease
pkg of 100 g
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Formulario
grease
envase
pkg of 100 g
Aplicación
for use in vacuum lines
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?