Documentos clave
TANKMPKXC
Milli-Q
Filtro de ventilación
Advanced protection against airborne contaminants for storage tanks of Milli-Q® CLX 7000 series systems
Sinónimos:
Filtro de ventilación con trampa de CO2 (CLRW)
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
NB.24
material
cartridge (polypropylene, PES and SAN)
Quality Level
composition
Soda Lime for Carbon Dioxide removal
packaging
pkg of 1 unit
pore size
0.65 μm pore size
compatibility
for use with Milli-Q® CLX
shipped in
ambient
General description
  • El filtro de ventilación con trampa de CO2 está diseñado para proteger el agua purificada muy sensible almacenada de posibles contaminantes del entorno. Entre ellos el dióxido de carbono, partículas, microorganismos y compuestos orgánicos volátiles que provienen principalmente de la atmósfera del laboratorio.
  • Los filtros de ventilación contienen una combinación de medios de purificación cuidadosamente seleccionados para eliminar contaminantes atmosféricos que podrían degradar la calidad del agua purificada almacenada.
  • El cartucho del filtro está fabricado con polipropileno, polietersulfona y resina de estireno-acrilonitrilo, y se monta cuidadosamente después de un proceso exento de diclorometano (DCM).
  • El filtro de ventilación debe sustituirse dos veces al año para obtener resultados óptimos.
  • Para utilizar en depósitos de almacenamiento de agua de los sistemas de la gama Milli-Q® CLX 7000.
Application
El filtro de venteo proporciona protección avanzada contra los contaminantes atmosféricos.
Features and Benefits
  • Garantiza que el agua del depósito de almacenamiento mantiene las especificaciones de calidad de agua CLRW requeridas.
El filtro de ventilación está equipado con:
  • Filtro hidrófobo de 0,65 μm para evitar la entrada de partículas y bacterias en el depósito.
  • Cal sodada para la eliminación del dióxido de carbono.
  • Carbón activo para la absorción de sustancias orgánicas volátiles.
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class