Documentos
SLSV025LS
Millipore
Unidad de filtración Millex®-SV (estéril)
pore size 5.0 μm, diam. 25 mm, PVDF membrane, hydrophilic, medical device
Sinónimos:
Millex-SV Filter Unit, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
UNSPSC Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
material
PVC housing
PVDF membrane
Quality Level
sterility
sterile; ethylene oxide treated
product line
Millex®
feature
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophilic
FDA registered
medical device
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
≥600 mL/min water flow rate at 30 psi
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
diam.
25 mm
filtration area
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
volume
100 mL
matrix
Durapore®
pore size
5.0 μm pore size
fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
La unidad de filtración Millex®-SV es un producto sanitario indicado para ser utilizado como filtro de jeringa para la clarificación de pequeños volúmenes de disoluciones en la atención directa al paciente y en aplicaciones de mezclas farmacéuticas.
Application
  • Filtración de disoluciones acuosas y proteináceas donde se desea una pérdida mínima de muestra
  • Retirada de partículas o agregados de las disoluciones proteicas como anticuerpos monoclonales, disoluciones celulares o tisulares extraídas, hormonas y fármacos
Features and Benefits
  • De un solo uso, apirógeno y atóxico
  • Membrana de filtración Durapore® de tamaño de poro de 5,0 μm precintada en una carcasa de cloruro de polivinilo (PVC)
  • Compatible con la mayoría de las disoluciones acuosas
  • Marcado CE y registrado por la FDA
Other Notes
Las unidades de filtración están indicadas únicamente para uso médico o por un profesional de laboratorio.
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Visite la Librería de documentos
Lihua Ye et al.
eLife, 8 (2019-12-04)
Enteroendocrine cells (EECs) are specialized sensory cells in the intestinal epithelium that sense and transduce nutrient information. Consumption of dietary fat contributes to metabolic disorders, but EEC adaptations to high fat feeding were unknown. Here, we established a new experimental