Documentos
SVLP01300
Millipore
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 5,0 μm
Durapore®, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración Durapore®, 5,0 µm
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
PVDF membrane
plain filter
white filter
Quality Level
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Durapore®
Millipore
parameter
>15.4 mL/min-cm2 water flow rate
32 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
filter diam.
13 mm
thickness
160 μm
gravimetric extractables
0.5%
refractive index
n/D 1.42
matrix
Durapore®
pore size
5.0 μm pore size
70 % porosity
capacity
4 μg/cm2 binding capacity (protein)
bubble point
≥0.2 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: SVLP
Las membranas Durapore® ofrecen caudales y rendimientos elevados, bajos extraíbles y una amplia compatibilidad química. La membrana hidrófila Durapore adsorbe muchas menos proteínas que las membranas de nailon, nitrocelulosa o PTFE.
Características y Beneficios
- Disponible en diversos tamaños de poro (en las dos variedades, hidrófila e hidrófoba) para adaptarse a las necesidades de su aplicación
- Las membranas de filtración Durapore presentan muy baja adsorción a proteínas para reducir al mínimo la interacción con su muestra y maximizar la recuperación.
Tipo de filtro: Filtro de pantalla
Application
  • Clarificación mediante filtración de disoluciones biológicas
  • Control de partículas
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite la Librería de documentos
Artículos
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.