Key Documents
SLHA02510
Millipore
Unidad de filtración Millex®-HA (estéril)
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, medical device
Sinónimos:
Filtro OEM, filtro de jeringa
About This Item
UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NB.24
material
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Quality Level
sterility
non-sterile
feature
CE compliant
hydrophilic
FDA registered
compatible with ethylene oxide sterilization
medical device
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
≥180 mL/min water flow rate at 30 psi
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
diam.
25 mm
filtration area
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet L
25 mm
volume
100 mL
pore size
0.45 μm pore size
fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
General description
La unidad de filtración Millex®-HA (no estéril) es un producto sanitario que se suministra no estéril. Una vez esterilizado, está previsto para utilizarse como filtro de jeringa para clarificar bajos volúmenes de disoluciones.
Features and Benefits
  • La unidad de filtración Millex®-HA (no estéril) está diseñada para clarificar pequeños volúmenes de disoluciones acuosas
  • Una vez reenvasada y esterilizada, la unidad de filtración Millex®-HA (no estéril) puede utilizarse para aplicaciones de atención directa al paciente
  • Los filtros no estériles son compatibles con la esterilización con óxido de etileno (EO)
  • No se recomienda la esterilización por cualquier otro método (por ejemplo, irradiación gamma, haz de electrones, vapor)
  • Marcado CE y registrado por la FDA
Other Notes
Las unidades de filtración están indicadas únicamente para uso médico o por un profesional de laboratorio.
Legal Information
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3