Key Documents
SLHAR33SB
Millipore
Filtro de jeringa de MCE Millex®
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-HA, Filtro de jeringa de MCE MF-Millipore, Filtro de jeringa de MCE de 0,45 μm., filtro de jeringa de ésteres mezclados de celulosa
About This Item
UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NB.24
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
Quality Level
description
Female Luer-Lok/Male Luer slip
sterility
ethylene oxide treated
sterile
product line
Millex®
feature
hydrophilic
packaging
pk of 250
manufacturer/tradename
Millex® SLHAR33SB
Millipore
parameter
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
100 mL (Process Volume)
45 °C max. temp.
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
27 mm
diam.
33 mm
volume
100 mL
color
blue
matrix
MF-Millipore
pore size
0.45 μm
input
tissue culture medium
aqueous solution(s)
fitting
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
General description
Los filtros de jeringa estériles Millex® son ideales para esterilizar disolventes orgánicos, disoluciones acuosas o aire/gas. En muchos métodos de preparación de muestras se especifican los filtros Millex por su calidad y uniformidad incomparables. Los filtros Millex no sólo se caracterizan por un mínimo volumen muerto y caudales más rápidos, sino que también resisten presiones de funcionamiento superiores y son compatibles químicamente con una diversidad de muestras y disolventes para reducir al mínimo la lixiviación de impurezas extraíbles. Los filtros Millex se producen en un entorno automatizado y controlado con los mayores niveles de calidad. Las unidades estériles vienen con un certificado de calidad, con unidades seleccionadas marcadas para aplicaciones médicas.
Application
Clarificación de agua, tampones o disoluciones acuosas
Un filtro de jeringa estéril de 33 mm de diámetro con una membrana de ésteres mezclados de celulosa de 0,45 μm de tamaño de poro. Viene en envases de 250.
Features and Benefits
Características y beneficios:
  • Adaptados a una variedad de aplicaciones en función del tipo de membrana, la carcasa y la calificación de validación
  • Unidades de filtración especializadas para proteger los transductores de hemodiálisis de la sangre y la humedad y para protección de la vía de vacío
  • Membranas con bajos niveles de extraíbles y baja absorción para pérdidas mínimas de muestra
  • Caudales más rápidos y presiones de funcionamiento más elevadas para mayores requisitos de rendimiento
Esterilización de disoluciones acuosas, disolventes orgánicos y gases, filtración de proteínas de gran valor o de componentes de moléculas pequeñas
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración
  • Aplicación: esterilización mediante filtración
  • Indicaciones de uso: esterilización de volúmenes pequeños de disoluciones acuosas
  • Instrucciones de uso: consulte la sección Instrucciones de uso de la guía del usuario del filtro de jeringa Millex®
  • Condiciones de conservación: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3