SGEPA25NB6
Millipore Express® SHF, OptiScale® Cápsula
filtration area 3.5 cm2, OptiScale® 25
Sinónimos:
Millipore Express SHF Optiscale 25mm 0.2 μm NB
About This Item
Productos recomendados
material
polyethersulfone membrane
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
Quality Level
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
product line
OptiScale® 25
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore Express®
parameter
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
60 psi max. differential pressure (4.1 bar) at 25 °C (forward)
technique(s)
sterile filtration: suitable
L
3.9 cm (1.52 in.)
cartridge nominal length
1.52 in. (39 mm)
diam.
3.1 cm (1.2 in.)
filtration area
3.5 cm2
impurities
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
matrix
Millipore Express® SHF
pore size
0.2 μm
fitting
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer-Lok® outlet connection
(Female Luer-Lok® Inlet/Male Luer Slip Outlet)
General description
Other Notes
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
- Aplicación: BioProcessing
- Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o del grado de contaminación microbiana
- Instrucciones de uso: consulte las secciones de instalación y humectación de la guía del usuario de OPTISCALE®-25
- Condiciones de conservación: consulte la guía del usuario de OPTISCALE®-25
- Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Preparation Note
1 ciclo de 60 min en autoclave a 123 °C
Analysis Note
Después de la esterilización y una descarga controlada de 15 ml de agua, las muestras exhibieron menos de 500 ppb de TOC según la USP <64> y menos de 1,3 µS/cm según la USP <64>.
Artículos
Aseptic filters are offered in disposable capsules and cartridge formats. This guide will help you find the right format for your bioburden control.
Aseptic filters are offered in disposable capsules and cartridge formats. This guide will help you find the right format for your bioburden control.
Aseptic filters are offered in disposable capsules and cartridge formats. This guide will help you find the right format for your bioburden control.
Aseptic filters are offered in disposable capsules and cartridge formats. This guide will help you find the right format for your bioburden control.
Contenido relacionado
Learn how prefilters and bioburden control can improve the efficiency of downstream purification by removing particulates and protecting unit operations.
Learn how prefilters and bioburden control can improve the efficiency of downstream purification by removing particulates and protecting unit operations.