Documentos clave
SCC282
Sigma-Aldrich
Línea celular de glioblastoma humano SF188
SF188 human glioblastoma cell line is an important cellular model for pediatric human glioblastoma.
Sinónimos:
SF-188 cells
About This Item
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
application(s)
cell analysis
General description
El glioblastoma multiforme es el tumor cerebral primario más frecuente y maligno, con una elevada tasa de recidiva y una tasa de supervivencia a cinco años inferior al 5 % (1). Los glioblastomas representan aproximadamente el 10 % de los tumores cerebrales en niños y las formas pediátricas suelen tener características distintas a las formas adultas (2). Los glioblastomas son la forma más agresiva de cáncer, lo que destaca la importancia de los modelos celulares derivados de pacientes humanos relevantes para avanzar en la investigación de las características y el tratamiento de esta enfermedad.
La SF188 es una línea celular de glioblastoma derivada de paciente procedente de un tumor del lóbulo temporal (3). Las células SF188 no expresan los marcadores gliales GFAP ni la glutamina sintetasa, pero son positivas para la expresión de laminina y fibronectina en los primeros subcultivos, lo que sugiere células mesenquimatosas proliferativas o transformadas de glioblastoma (3). Las células SF188 presentan hipertriploidía y morfología epitelial en cultivo y no son oncógenas en ratones atímicos (3). La línea celular SF188 posee amplificación genética del factor proliferativo c-myc (4).
<bold>Fuente:</bold>
La línea celular de glioblastoma SF188 se obtuvo de un tumor del lóbulo temporal de un paciente de 8 años (3).
Categoría de investigación:
Cáncer
Cell Line Origin
Células cancerosas humanas
Packaging
&ge; 1X106 células/vial
Storage and Stability
Conservar en nitrógeno líquido. Las células pueden cultivarse durante un mínimo de 10 pases después de la descongelación inicial sin que ello afecte de manera significativa a la expresión ni la funcionalidad del marcador celular.
Other Notes
Este producto está destinado a la venta y se vende exclusivamente a instituciones académicas para utilizar en investigación académica interna según los términos del «acuerdo de uso académico», tal como se detalla en la documentación del producto. Si desea información relativa a cualquier otro uso, póngase en contacto con licensing@emdmillipore.com.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
SÓLO PARA INVESTIGACIÓN. Este producto está regulado en Francia cuando está destinado a ser utilizado con fines científicos, como para actividades de importación y exportación (artículo L 1211-1, apartado 2, del Código de Salud Pública). El comprador (es decir, el usuario final) está obligado a obtener una autorización de importación del Ministerio de Investigación de Francia referida al artículo L1245-5-1 II del Código de Salud Pública. Al pedir este producto, usted confirma que ha obtenido la autorización de importación adecuada.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c