Documentos
S4117
Millipore
Formamida desionizada
Sinónimos:
DI formamide, formamide for hybridization
About This Item
UNSPSC Code:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.21
packaging
pkg of 500 mL
Quality Level
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
hybridization: suitable
shipped in
wet ice
General description
Este producto está pensado para utilizar en aplicaciones de hibridación para análisis in situ, transferencia Southern y Northern, inmunotransferencia por puntos y por ranuras, y para detección de colonias, placas y YAC. La formamida se utiliza principalmente como componente en las disoluciones de hibridación de sondas para promover la especificidad de hibridación de la sonda. Desnaturaliza los ácidos nucleicos al alterar los enlaces de hidrógeno.
Application
Categoría de investigación
Todas
Diluya la formamida de acuerdo con los requisitos específicos de la aplicación. Suelen utilizarse concentraciones de formamida del 45-50 % en los análisis Southern y Northern y del 50 % o mayor para las técnicas de hibridación in situ. En la hibridación de ADN con ADN, cada aumento del 1 % en la concentración de formamida reduce la Tm en un 0,7 %.
Quality
Cada lote de material se filtra previamente a través de una resina de intercambio de iones mixtos para eliminar los productos de la descomposición y los cationes metálicos residuales. Este proceso de filtrado garantiza que cada lote tenga una pureza final superior al 99,5 % y un valor de adsorbancia inferior a 0,02 unidades de adsorbancia a 280 nm. Cada lote se somete a continuación a estrictas pruebas de control de calidad para garantizar el cumplimiento de las especificaciones del ensayo antes de su lanzamiento.
Physical form
Esta preparación de formamida está desionizada, triplemente destilada y envasada en atmósfera de nitrógeno, y carece de actividad ADNasa, ARNasa, fosfatasa y proteasa detectables.
Storage and Stability
Conservar a -20°C. Mantenga el tapón bien cerrado después de abrir o alicuotar, y consérvelo a una temperatura de -15°C a -25°C.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Blood
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
305.6 °F
flash_point_c
152 °C
Visite la Librería de documentos
Isaac A Klein et al.
Science (New York, N.Y.), 368(6497), 1386-1392 (2020-06-20)
The nucleus contains diverse phase-separated condensates that compartmentalize and concentrate biomolecules with distinct physicochemical properties. Here, we investigated whether condensates concentrate small-molecule cancer therapeutics such that their pharmacodynamic properties are altered. We found that antineoplastic drugs become concentrated in specific