Documentos clave
4610-OP
Millipore
Formamida
OmniPur® Grade, >= 99%, Deionized
Sinónimos:
Formamida, Carbamaldehído, Amida fórmica, Amidas C1
About This Item
Fórmula lineal:
HCONH2
Número de CAS:
Peso molecular:
45.04
Beilstein:
505995
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.21
Ensayo:
≥99% (GC)
técnicas:
hybridization: suitable
bp:
210 °C (lit.)
presión de vapor:
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
densidad de vapor
1.55 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
viscous liquid (slightly)
temp. de autoignición
932 °F
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
técnicas
hybridization: suitable
color
colorless
índice de refracción
n20/D 1.447 (lit.)
pH
8-10 (20 °C, 200 g/L)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
densidad
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
Clave InChI
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Calidad para biología molecular.
A260 (agua, 0,5 M): ≤0,03 UA
A270 (agua, 0,5M): ≤0,05 UA
A280 (agua, 0,5 M): ≤0,08 UA
Pureza por ensayo: ≥ 99 %
Conductividad: ≤100 µmho
ADNasa: Ninguna detectada
Metales pesados (como Pb): ≤0,0001%
Identificación: Pasa la prueba
Fosfatasas: Ninguna detectada
Proteasas: Ninguna detectada
ARNasas: Ninguna detectada
Indicado sólo para laboratorio y fabricación. No indicado para fármacos, alimentos o uso doméstico.
Aplicación
La formamida desestabiliza los dúplex de ácidos nucleicos y puede utilizarse, normalmente, a una concentración del 50 % en protocolos de hibridación que requieran temperaturas de hibridación mas bajas.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
305.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
152 °C