Documentos clave
QGARDTL01
Milli-Q
Cartucho purificador Q-Gard® TL
For Elix® Gulfstream / Large and RiOs Large systems connected to a pure water feed source
Sinónimos:
Cartucho de purificación Q-Gard®
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Q-Gard®
capacity
43 g/L ion exchange capacity (NaCl)
compatibility
for use with Elix®
for use with Elix® Gulfstream
for use with Elix® Large
for use with RiOs Large
for use with RiOs
shipped in
ambient
General description
El cartucho de purificación Q-Gard® TL es un cartucho sustituto diseñado para eliminar contaminantes iónicos y orgánicos hasta concentraciones traza cuando se alimenta con agua purificada. El cartucho está fabricado con materiales limpios y de gran pureza para reducir al mínimo la lixiviación de contaminantes extraíbles. El cartucho de purificación Q-Gard® TL puede utilizarse con los sistemas de purificación de agua Elix® Gulfstream / Large y RiOs Large.
Application
Este cartucho de purificación retiene tanto iones como sustancias orgánicas.
Features and Benefits
  • Fungible original para la sustitución del cartucho de purificación Q-Gard® - QGARDTL01.
  • Genera agua sin contaminantes iónicos ni orgánicos mediante tecnologías de intercambio iónico, carbón activado y filtración en profundidad.
Components
Resinas de intercambio iónico nuevas para desionización
Legal Information
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany