NAU0020L30EP5
Bolsa con puerto final PureFlex™, Mobius ® plata, 20 l estándar
20L Standard PureFlex™
Sinónimos:
Mobius® plata, montaje 2D, bolsa con puerto final
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PureFlex™ film (with hanger and support rod)
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® Single Use
Mobius®
Parámetros
20 L sample volume
Longitud
65.4 cm (25.7 in.)
Anchura
43.1 cm (16.9 in.)
Adaptador
female Luer outlet fitting (with cap)
Componentes
Tubo C-Flex 374, 3/8 pulgada DI x 5/8 pulgada DE, 18 pulgada de longitud
Silicona curada con platino, 1/4 pulgada DI x 1/2 pulgada DE, 18 pulgada de longitud
Pinza de apriete
Información legal
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
¿Ya tiene este producto?
Artículos
This page provides an overview of USP <87>, <88>, and <1031>, compares bioreactivity testing, and describes the transition of our organization towards in vitro test methods.
This page provides an overview of USP <87>, <88>, and <1031>, compares bioreactivity testing, and describes the transition of our organization towards in vitro test methods.
This page provides an overview of USP <87>, <88>, and <1031>, compares bioreactivity testing, and describes the transition of our organization towards in vitro test methods.
This page provides an overview of USP <87>, <88>, and <1031>, compares bioreactivity testing, and describes the transition of our organization towards in vitro test methods.