MSPV05FS1
Viresolve® Pod Prefilter
Prefiltration before parvovirus removal
Sinónimos:
Pod Viresolve Prefilter, 0.55 m 2
About This Item
Productos recomendados
Materiales
TPE seal
cellulose fiber prefilter (inorganic filter aid)
glass filled polypropylene
mixed cellulose esters (MCE)
Nivel de calidad
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Viresolve®
Parámetros
100-200 L process volume
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) (Reverse)
técnicas
protein purification: suitable
filtración área
0.55 m2
impurezas
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Adaptador
1.5 in. TC inlet connection (Disposable)
1.5 in. TC outlet connection (Disposable)
Descripción general
Aplicación
Nota de preparación
3 autoclave cycles of 60 min @ 123 °C
Información legal
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13