MC0010025
Muestreador coli-Count™
A proprietary coliform medium for recovery of coliform organisms
Sinónimos:
Medio para coliformes, Muestreador prueba azul recuento de coli
About This Item
Productos recomendados
material
gridded filter
polyethylene paddle
styrene-acrylonitrile (SAN) chamber
Quality Level
product line
Coli-Count™
packaging
box of 25 units
manufacturer/tradename
Coli-Count™
pore size
0.45 μm pore size
input
sample type food(s)
sample type beverage(s)
application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
compatibility
Incubator
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
suitability
coliforms
General description
Application
Packaging
Suitability
Specifications
Physical form
Analysis Note
Microorganismos de aguas residuales procedentes de aguas efluentes primarias, E. aerogenes, E. coli, P. aeruginosa; Recuperación ≥80 %
Other Notes
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Contenido relacionado
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.