Documentos
MY0010025
Millipore
Muestreador de levaduras y hongos
contains m-Green medium for recovery of yeast and moulds.
Sinónimos:
Muestreador de prueba amarillo de levadura y hongos, medio m-Green
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
eCl@ss:
32160607
NACRES:
NA.74
material
gridded filter
polyethylene paddle
styrene-acrylonitrile (SAN) chamber
Quality Level
form
solid (ready-to-use)
packaging
box of 25 units
pore size
0.45 μm pore size
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
pH
4.6±0.2 (25.0 °C)
application(s)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
compatibility
Incubator
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
suitability
molds
yeasts
General description
El muestreador de hongos y levaduras proporciona un medio para el análisis sencillo, rápido y eficiente de muestras de agua para levaduras y hongos. Esta técnica elimina la necesidad del caro y engorroso equipo y los materiales asociados con las técnicas de análisis tradicionales. El muestreador amarillo contiene un medio m-Green para la recuperación de levaduras y hongos.
Application
El muestreador de levaduras y hongos se utiliza para detectar levaduras y hongos en muestras como el agua de procesos, el agua de HP, materias primas y superficies de equipos
Packaging
Paletas
Suitability
Prueba con muestreador de inmersión de levaduras y hongos
Specifications
Temperatura de incubación: 28–32 °C
Tiempo de incubación: 24–72 horas
Physical form
Código de colores: Amarillo
Analysis Note
Las colonias de levaduras aparecen satinadas, opacas, de color blanco o pueden volverse verdes con el tiempo. Las colonias de hongos aparecen blancas, verdes o marrones/negras y filamentosas. Pueden aparecer colonias bacterianas, pero suelen ser más pequeñas y relucientes, y transparentes que las colonias de levaduras.
Microorganismos específicos: Levaduras y hongos
Organismos de control de calidad
Levadura de Fleischmanns (Saccharomyces cerevisiae) Recuperación ≥80 %
Other Notes
Si desea información sobre los periodos de caducidad, póngase en contacto con el Servicio técnico.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
El HACCP del control de la desinfección dentro de la industria alimentaria es fundamental para garantizar la salubridad del producto y el cumplimiento de la normativa. Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados en los procesos de control de la desinfección y la higiene para la fabricación de alimentos sólidos y líquidos.
Ver todo