Documentos clave
MBPKMNKIT
Milli-Q
escuadra para montaje mural
Wall mounting bracket Kit for installing BioPak® C ultrafiltration cartridge
Sinónimos:
Escuadra para montaje mural Biopak®
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
esterilidad
0.2 μm filtered
Características
removal of bacterial by-products, such as alkaline
phosphatase (ALP) and endotoxins from pure water, 1.5 L/min at 1 bar and 20°C flow rate
envase
pkg of 1 unit
fabricante / nombre comercial
BioPak® C
Parámetros
5 °C temp. range (35 °C)
resistividad
>10.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
impurezas
<10 cfu/mL bacterial count
residuos de carbono orgánico total (TOC)
<500 ppb
tamaño de poro
0.22 μm pore size
Adaptador
1/4 in. inlet connection (Gaz (Straight) Luer Slip F)
8 mm outlet connection (Teflen)
compatibilidad
for use with AFS®
Condiciones de envío
dry ice
Descripción general
El kit de soporte para montaje mural es un accesorio de purificación de agua con todos los componentes necesarios para una instalación cómoda de la unidad de filtración BioPak® C.
filtro microbiológico, no elimina ALP (como se preveía. La ultrafiltración es eficiente para la eliminación de ALP)
Aplicación
Para utilizar con los sistemas de purificación de agua AFS®, AFS® E y AFS® D.
Componentes
  • Soporte metálico con tiras adhesivas
  • ¼ pulg. GasF - Conector de vástago de 8 mm
  • Reductor en T de 8 mm–6 mm
  • Codo de 8 mm–6 mm (Cant.: 2)
  • Folleto con instrucciones de instalación
Información legal
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BIOPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany