Documentos
CDUFHF05K
Milli-Q
Cartucho de Ultrafiltración Pyrogard® 5000
For use with Milli-Q® Biocel and Synthesis systems; to produce pyrogen- and nuclease-free water
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Quality Level
feature
hydrophobic
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Pyrogard®
parameter
1.0 L/min flow rate
resistivity
18.2 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
impurities
<0.001 EU/mL Pyrogen Level
fitting
6 mm tubing (UF cartridge reject tubing)
compatibility
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Synthesis
shipped in
ambient
General description
El cartucho de ultrafiltración (UF) Pyrogard® 5000 es un ultrafiltro en línea de fibra hueca utilizado con Milli-Q® Biocel y Synthesis para producir agua ultrapura sin pirógenos ni nucleasas.
Application
El agua filtrada a través de este cartucho UF se recomienda para experimentos y análisis en los que se requiera agua sin nucleasas o sin endotoxinas.
Features and Benefits
  • Comprende membranas de fibra hueca de polisulfona en una carcasa de acrilonitrilo-butadieno-estireno con compuesto de relleno de poliuretano. Inicialmente contiene una disolución de conservación de peróxido de hidrógeno al 1,5 % vol.
  • La tecnología de purificación implica el uso de una membrana de intercambio iónico de carbón activado.
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PYROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c