MAC138
Anti-Inntag 5 (IT5) Antibody, clone R19/8-11/18
clone R19/8-11/18, from mouse
Sinónimos:
Pollen allergen Phl p 2, Phl p2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
R19/8-11/18, monoclonal
reactividad de especies
Phleum pratense
reactividad de especies (predicha por homología)
all
envase
antibody small pack of 25 μL
técnicas
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Secondary & Control Antibodies
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Inntag 5 (IT5) in Immunoprecipitation applications (Georgieva, M.V., et. al. (2015). Nat Methods. 12(10):955-8).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Inntag 5 (IT5) in Immunofluorescence applications (Georgieva, M.V., et. al. (2015). Nat Methods. 12(10):955-8).
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Inntag 5 (IT5) in 10 µg of transfected HEK293/GFP-IT5 cell lysates.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable