MABX8282
Anti-Hepatitis B e Antigen (HBeAg) Antibody, (1mg)
clone 2, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Hepatitis B e antigen
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2, monoclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
virus, hepatitis B virus (e antigen)
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
isotipo
IgG1
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Infectious Diseases
Calidad
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable