MABS1923
Anti-PTK7 Antibody, clone 31G9
clone 31G9, from rat
Sinónimos:
Inactive tyrosine-protein kinase 7, Colon carcinoma kinase 4, CCK-4, Protein-tyrosine kinase 7, Pseudo tyrosine kinase receptor 7, Tyrosine-protein kinase-like 7
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
31G9, monoclonal
reactividad de especies
human, mouse
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PTK7(5754)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected PTK7 in Immunofluorescence applications (Martinez, S., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(51):30562-72).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated PTK7 in HEK293 cell lysate. (Martinez, S., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(51):30562-72).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PTK7 in Western Blotting applications (Martinez, S., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(51):30562-72).
Signaling
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected PTK7 in one million NCI-H460 cells.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable