Merck
20-400
Gradilla Magna GrIP (8 pocillos)
polyethylene rack, to hold, 15 mL (tubes), to hold, 0.5 mL (tubes), suitable for ChIP, suitable for RIP
Sinónimos:
Magnetic tube rack 0.5ml, Magnetic tube rack 15ml
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32011202
Feature:
to hold 0.5 mL (tubes), to hold 15 mL (tubes)
Material:
polyethylene rack
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
polyethylene rack
Quality Segment
feature
to hold 0.5 mL (tubes), to hold 15 mL (tubes)
technique(s)
ChIP: suitable, RIP: suitable
shipped in
ambient
General description
La gradilla Magna GrIP es una gradilla de polietileno que contiene 4 imanes de neodinio. Está diseñada para unir con rapidez y facilidad muestras de sedimento a las partículas magnéticas del sobrenadante. En posición horizontal, la gradilla contiene 8 orificios adecuados para tubos de 1,5-2,0 ml o columnas de centrifuga. La gradilla es versátil y puede utilizarse también con tubos de 15 ml o de 0,5 ml simplemente poniendo la gradilla a de lado.
Una gradilla de polietileno que contiene 4 imanes de neodinio utilizada para ChIP y RIP. La gradilla es versátil y puede utilizarse también con tubos de 15 ml o 0,5 ml simplemente colocando la gradilla de lado.
Application
Categoría de investigación
Cultivo celular
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13