MABN42
Anti-Neuregulin-1 Antibody, clone D11
clone D11, from mouse
Sinónimos:
neuregulin 1, sensory and motor neuron derived factor, neu differentiation factor, pro-neuregulin-1, membrane-bound isoform, heregulin, alpha (45kD, ERBB2 p185-activator), heregulin, alpha (45kD, ERBB2 p185-activator), glial growth factor
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
D11, monoclonal
reactividad de especies
mouse
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Nrg1(211323)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Calidad
Western Blot Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected Neuregulin-1 on 10 µg of mouse brain microsomal tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Mouse brain microsomal tissue lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable