MABN1618
Anti-Nicotinic Acetylchone Receptor alpha 1 Antibody, clone 7C8.2
clone 7C8.2, from mouse
Sinónimos:
Acetylcholine receptor subunit alpha, AChR nicotinic alpha 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
7C8.2, monoclonal
reactividad de especies
rat, human
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CHRNA1(1134)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Nicotinic Acetylchone Receptor alpha 1 in human colon cancer tissue sections.
Calidad
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Nicotinic Acetylchone Receptor alpha 1 in 10 µg of L6 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable