Key Documents
MABC004F
Sigma-Aldrich
Control negativo de IgG2a de ratón, clon GC270, anticuerpo conjugado con FITC
Mouse IgG2a Negative Control Monoclonal Antibody validated for use in Flow Cytometry & Immunofluorescence.
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.42
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
antibody form
ascites fluid
clone
GC270, monoclonal
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Specificity
Este anticuerpo reacciona con la proteína de la membrana externa de algunas cepas de Neisseria gonorrhoeae. No se ha observado reacción con los componentes de la superficie celular humana ni del plasma. Sin embargo, puede producirse cierta unión a los receptores de Fc.
Immunogen
Preparación de la proteína I de Neisseria gonorrhoeae.
Application
Anticuerpo monoclonal IgG2a de ratón de control negativo validado para utilizar en citometría de flujo e inmunofluorescencia.
Categoría de investigación
Anticuerpos secundarios y de control
Etiquetas de epítopo y uso general
La IgG2a de ratón conjugada con fluoresceína es un anticuerpo monoclonal previsto como control negativo en inmunofluorescencia y citometría de flujo. Su uso permite estimar la unión inespecífica de anticuerpos monoclonales de ratón a componentes de la superficie celular en sangre periférica y tejidos.
USO SUGERIDO
Citometría de flujo e inmunofluorescencia - utilice 10 μl directos del vial por cada 100 μl de sangre completa o 1 x 10E6 de células mononucleares de sangre periférica (PBMC) o células de médula ósea en 100 μl de tampón.
Subcategoría de investigación
Anticuerpos de control de isotipo
Physical form
Purificado del líquido ascítico de ratón. Conjugado con fluoresceína, listo para usar. El anticuerpo se suministra en 1,0 ml de tampón fosfato salino, pH 7,4, que contiene seroalbúmina bovina al 0,2 % y acida sódica al 0,1 %. Las características de cada lote se analizan mediante electroforesis y citometría de flujo.
Storage and Stability
Conservar entre 2 y 8°C, durante un máximo de 6 meses. NO CONGELAR. Proteger de la luz.
AVISO: La disolución de reactivo monoclonal contiene acida sódica al 0,1% como conservante. Debido a los posibles riesgos que se derivan de la acumulación de este material en las tuberías, el reactivo utilizado debe desecharse con grandes volúmenes de agua.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
S Chinnapaiyan et al.
PloS one, 12(1), e0169161-e0169161 (2017-01-07)
Recurrent lung infections and pneumonia are emerging as significant comorbidities in the HIV-infected population in the era of combination antiretroviral therapy (cART). HIV infection has been reported to suppress nasal mucociliary clearance (MCC). Since the primary components driving nasal MCC
Huifen Li et al.
Journal of virological methods, 221, 127-130 (2015-05-11)
Human cytomegalovirus (hCMV) is a ubiquitous pathogen that causes congenital infection and severe infections in immunocompromised patients. Chronic hCMV infection may also play an important role in immunosenescence and adverse health outcomes in older adults. THP-1, a human monocytic cell
Eleonora Cimini et al.
Microorganisms, 7(9) (2019-09-25)
An expansion of effector/activated Vδ2 T-cells was recently described in acute Zika virus (ZIKV)-infected patients, but their role in the protective immune response was not clarified. The aim of this study was to define the antiviral activity of Vδ2 T-cells