Documentos clave
MAB9013
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-antígeno del grupo de coronavirus, nucleoproteína de OC-43, clon 542-7D
clone 542-7D, Chemicon®, from mouse
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
542-7D, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
Specificity
Nucleoproteína del coronavirus; cepa OC-43
Immunogen
Epítopo: nucleoproteína de OC-43.
Application
Categoría de investigación
Enfermedades infecciosas
El anticuerpo anti-antígeno del grupo de coronavirus, nucleoproteína de OC-43, clon 542-7D, detecta la concentración del antígeno del grupo de coronavirus y ha sido publicado y validado para utilizar en IF.
IFA. El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo finales.
Subcategoría de investigación
Enfermedades infecciosas - víricas
Physical form
Inmunoglobulina purificada. Se suministra en tampón PBS pH 7,4. Contiene azida sódica al 0,1 % y proteína portadora.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Conservar a +4°C durante un máximo de 12 meses. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Daniel Poston et al.
medRxiv : the preprint server for health sciences (2020-10-15)
Cross-reactive immune responses elicited by seasonal coronaviruses might impact SARS-CoV-2 susceptibility and disease outcomes. We measured neutralizing activity against SARS-CoV-2 in pre-pandemic sera from patients with prior PCR-confirmed seasonal coronavirus infection. While neutralizing activity against seasonal coronaviruses was detected in
Kentaro Uemura et al.
iScience, 24(10), 103120-103120 (2021-09-21)
Newly emerging or re-emerging viral infections continue to cause significant morbidity and mortality every year worldwide, resulting in serious effects on both health and the global economy. Despite significant drug discovery research against dengue viruses (DENVs) and severe acute respiratory
Jang-Hoon Choi et al.
PloS one, 15(5), e0232757-e0232757 (2020-05-10)
Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) causes severe respiratory infection and continues to infect humans, thereby contributing to a high mortality rate (34.3% in 2019). In the absence of an available licensed vaccine and antiviral agent, therapeutic human antibodies have
Mario Milani et al.
Antiviral research, 189, 105055-105055 (2021-03-14)
The current emergency of the novel coronavirus SARS-CoV2 urged the need for broad-spectrum antiviral drugs as the first line of treatment. Coronaviruses are a large family of viruses that already challenged humanity in at least two other previous outbreaks and
Daniel Poston et al.
Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America, 73(5), e1208-e1211 (2020-12-04)
Cross-reactive immune responses elicited by seasonal coronaviruses might affect severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) susceptibility and disease outcomes. We measured neutralizing activity against SARS-CoV-2 in prepandemic sera from patients with prior polymerase chain reaction scan-confirmed seasonal coronavirus infection.