12-371
IgG de ratón sano
Normal Mouse IgG Polyclonal Antibody control validated for use in Immunoprecipitation & Western Blotting.
Sinónimos:
Mouse IgG Antibody
About This Item
Productos recomendados
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
clone
polyclonal
manufacturer/tradename
Upstate®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
La inmunoglobulina G (IgG) es una de las proteínas más abundantes en suero humano con niveles normales entre 8 y 17 mg/ml en sangre adulta. La IgG es importante para nuestra defensa contra los microorganismos y las moléculas son producidas por los linfocitos B como parte de nuestra respuesta inmunitaria adaptativa. La molécula de IgG tiene dos funciones distintas: unirse al patógeno que desencadenó la respuesta y reclutar otras células y moléculas para destruir el antígeno. La variabilidad del conjunto de IgG se genera por recombinación somática y el número de especificidades en un individuo en un momento dado se estima en 1011 variantes.
Se aisló IgG de ratón sano a partir de mezcla de sueros de ratón sano combinado mediante fraccionamiento y cromatografía de intercambio iónico.
Se aisló IgG de ratón sano a partir de mezcla de sueros de ratón sano combinado mediante fraccionamiento y cromatografía de intercambio iónico.
Application
Categoría de investigación
Anticuerpos secundarios y de control
Anticuerpos secundarios y de control
Subcategoría de investigación
Anticuerpos secundarios frente a inmunoglobulina completa
Anticuerpos secundarios frente a inmunoglobulina completa
Quality
Evaluada habitualmente por IP/WB como control de IgG inespecífico negativo.
Inmunoprecipitación/ensayo de Western Blot:
se utilizaron 4 µg de este lote como control de IgG inespecífico negativo en un ensayo de inmunoprecipitación/inmunoelectrotransferencia.
Inmunoprecipitación/ensayo de Western Blot:
se utilizaron 4 µg de este lote como control de IgG inespecífico negativo en un ensayo de inmunoprecipitación/inmunoelectrotransferencia.
Physical form
IgG de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M, azida sódica al 0,05% y glicerol al 30 %. Líquido a -20°C.
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original antes de retirar la tapa. Recomendaciones de manipulación: Tras la primera descongelación, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto. Nota: la variabilidad en las temperaturas del congelador por debajo de -20°C puede hacer que las disoluciones que contienen glicerol se congelen durante el almacenamiento.
Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original antes de retirar la tapa. Recomendaciones de manipulación: Tras la primera descongelación, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto. Nota: la variabilidad en las temperaturas del congelador por debajo de -20°C puede hacer que las disoluciones que contienen glicerol se congelen durante el almacenamiento.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Los clientes también vieron
Argonaute 2 complexes selectively protect the circulating microRNAs in cell-secreted microvesicles.
Testing null
Regulation of CCL2 expression by an upstream TALE homeodomain protein-binding site that synergizes with the site created by the A-2578G SNP.
Testing null
Heterogeneity of estrogen receptor expression in circulating tumor cells from metastatic breast cancer patients.
Testing null
Histone H3 phosphorylation (Ser10, Ser28) and phosphoacetylation (K9S10) are differentially associated with gene expression in liver of rats treated in vivo with acute ethanol.
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics null
Oncotarget, 7(3), 3084-3097 (2015-12-02)
Platinum-derived drugs such as cisplatin and carboplatin are among the most commonly used cancer chemotherapy drugs, but very few specific molecular and cellular markers predicting differential sensitivity to these agents in a given tumor type have been clearly identified. Epigenetic