MAB5364
Anticuerpo anti-reelina, a.a. 164-496 de mreelina, clon G10
clone G10, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
Anti-ETL7, Anti-LIS2, Anti-PRO1598, Anti-RL
About This Item
Productos recomendados
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
G10, monoclonal
species reactivity
rodent, mouse, rat
species reactivity (predicted by homology)
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RELN(5649)
General description
El mutante reeler de ratón exhibe un patrón anómalo de migración celular a través de las cortezas cerebral y cerebelosa. La preplaca se forma normalmente, y las neuronas se diferencian en los momentos correctos en la zona ventricular. Sin embargo, en lugar de formar la disposición normal «de adentro hacia fuera» de las neuronas en la placa cortical, las neuronas más antiguas se encuentran más alejadas de la zona ventricular, mientras que las más jóvenes no migran lejos en absoluto. La corteza cerebral del reeler está invertida con respecto a la del ratón natural.
El defecto de los ratones reeler parece estar en la producción de una proteína de matriz extracelular por las células Cajal-Retzius (D′Arcangelo et al., 1995, Nature 374:719-723.; Ogawa et al., 1995 Neuron 14:899-912.) Esta proteína de 388 kDa es sintetizada por los ratones naturales, pero no por los mutantes reeler. Se cree que esta proteína reelina es crucial para colocar la neurona migrante dentro de la placa cortical (Figura 1). En ausencia de reelina, la neurona migrante se “perdería”, y la placa cortical sería anómala. No conocemos todavía los mecanismos por los cuales la reelina informa a las células sobre su posición, cómo responde la célula a la reelina ni por qué la ausencia de reelina daría lugar a una placa “invertida”. Sin embargo, la identificación de la proteína codificada por el gen reeler debería permitirnos iniciar estos estudios.
Specificity
Immunogen
Application
Neurociencia
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Conos de crecimiento y guías de axones
Quality
Análisis mediante inmunotransferencia Western:
una dilución 1:500 de este lote detectó la reelina en 10 μg de lisados cerebrales de rata.
Target description
Physical form
Storage and Stability
Analysis Note
Hígado de ratón, riñón, lisado cerebral de rata
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Optional
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2