Merck
Todas las fotos(8)
Documentos clave
MAB5284
Sigma-Aldrich
Anti-Aggrecan Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, Cat-301
Sinónimos:
CSPG
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nombre del producto
Anticuerpo anti-proteoglucano de sulfato de condroitina, cerebro (proteína central), clon Cat-301, clone Cat-301, Chemicon®, from mouse
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
Cat-301, monoclonal
reactividad de especies
primate, human, rat, gerbil, feline, hamster, guinea pig
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ACAN(176)
Descripción general
El antígeno reconocido por este clon, CAT-301, es un proteoglucano regulado por el desarrollo, proteoglucano de sulfato de condroitina de elevado peso molecular que se encuentra en la superficie extracelular de las neuronas de mamíferos. Se expresa tarde en el desarrollo y aunque no se ha identificado un papel definitivo para el CAT-301, se cree que interviene en la estabilización de la estructura sináptica.
El nombre deriva del nombre del anticuerpo monoclonal utilizado originalmente para ser identificado por su expresión, que se detectó mediante inmunocitoquímica
La alteración de los patrones normales de actividad neuronal durante el crítico período posnatal temprano por medios físicos o bioquímicos resulta en una reducción grande e irreversible de los niveles de CAT-301. Una intervención similar en animales maduros no tiene ningún efecto
CAT-301 se relaciona con el agrecano del cartílago articular. El anticuerpo CAT-301 inmunorreacciona con el agrecano, y el agrecano tratado con condroitinasa y el CAT-301 tienen tamaños aparentes de 550 kDa. Sin embargo, el CAT-301 no está glucosilado por el sulfato de queratano, como lo está el agrecano.
Especificidad
Proteoglucano sulfato de condroitina (CSPG), proteína central del cerebro.
Inmunógeno
Epítopo: Cerebro (proteína central)
Materia gris fijada de médula espinal felina
Aplicación
El anticuerpo anti-proteoglucano de sulfato de condroitina, cerebro (proteína central), clon Cat-301, detecta el nivel de proteoglucano de sulfato de condroitina y se ha publicado y validado para su uso en IP, WB, IC, IH.
Inmunohistoquímica: 1:500-1:2 000 en tejido congelado fijado con paraformaldehído al 4 %.
Inmunocitoquímica
Inmunotransferencia
Inmunoprecipitación
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Forma física
Presentación: Purificada
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Lena Iwai et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 23(9), 2204-2212 (2012-07-14)
Although the parallel visual pathways are a fundamental basis of visual processing, our knowledge of their molecular properties is still limited. Here, we uncovered a parvocellular-specific molecule in the dorsal lateral geniculate nucleus (dLGN) of higher mammals. We found that
Otavio S C Mariani et al.
The Journal of comparative neurology, 527(3), 694-717 (2018-03-27)
We propose a partitioning of the primate intraparietal sulcus (IPS) using immunoarchitectural and connectivity criteria. We studied the immunoarchitecture of the IPS areas in the capuchin monkey using Cat-301 and SMI-32 immunohistochemistry. In addition, we investigated the IPS projections to
Vasily Vorobyov et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 33(1), 234-243 (2013-01-04)
Monocular deprivation (MD) during a critical period of postnatal development produces significant changes in the anatomy and physiology of the visual cortex, and the deprived eye becomes amblyopic. Extracellular matrix molecules have a major role in restricting plasticity such that
Daniel L Felch et al.
Frontiers in neuroanatomy, 6, 12-12 (2012-04-20)
Previous research has suggested that the three physiologically defined relay cell-types in mammalian lateral geniculate nucleus (LGN)-called parvocellular (P), magnocellular (M), and koniocellular (K) cells in primates and X, Y, and W cells in other mammals-each express a unique combination
Anja K E Horn et al.
Frontiers in neuroanatomy, 12, 45-45 (2018-07-05)
The abducens nucleus (nVI) contains several functional cell groups: motoneurons of the singly-innervated twitch muscle fibers (SIF) and those of the multiply-innervated muscle fibers (MIF) of the lateral rectus muscle (LR), internuclear neurons (INTs) projecting to the contralateral oculomotor nucleus