MAB2035
Anti-Aggrecan Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, MK-302
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anticuerpo anti-sulfato de condroitina 6, clon MK-302, ascites fluid, clone MK-302, Chemicon®
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MK-302, monoclonal
reactividad de especies
canine, sheep, rat, rabbit, mouse, bovine, human
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ACAN(176)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
RIA a 1:100-1:200.
Se precisa digestión con la condroitinasa ABC antes de la reacción con el anticuerpo para comprobar la reactividad del anticuerpo. {0.5 U/ml en Tris-HCL 100 mM, 30 minutos a temperatura ambiente} Una digestión proteolítica notable de la proteína central (por ejemplo, con papaína o pronasa) reduce significativamente la reactividad del anticuerpo.
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Forma física
Información legal
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable