MAB3731
Anti-Met/HGFR Antibody, phospho-specific (Tyr1234/1235), clone 6AT1877
clone 6AT1877, Chemicon®, from mouse
Sinónimos:
c-Met, cmet, HGFR, RCCP2, met proto-oncogene (hepatocyte growth factor receptor)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6AT1877, monoclonal
reactividad de especies
human, mouse
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pTyr1234/pTyr1235)
Información sobre el gen
human ... MET(4233)
mouse ... Met(17295)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Signaling
Growth Factors & Receptors
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
During shipment, small volumes of product will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For products with volumes of 200 μL or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container′s cap.
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable