Documentos clave
MAB1281B
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-núcleos humanos, clon 235-1, conjugado con biotina
clone 235-1, from mouse, biotin conjugate
Sinónimos:
HuNu
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
biotin conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
235-1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Las técnicas de reposición celular, como los tratamientos con células madre o células fetales, son muy prometedoras para muchas enfermedades. El injerto interespecífico entre células o tejidos humanos y animales requiere la identificación y la localización del material donante en el entorno del huésped. Los anticuerpos frente a núcleos específicos humanos son marcadores citológicos e histológicos útiles para identificar células humanas en modelos de xenoinjerto. MAB1281 tiñe los núcleos de todos los tipos de células humanas y de primate aportando un patrón de tinción nuclear difuso. Los cromosomas se tiñen negativamente en las células en metafase. El anticuerpo no reacciona con núcleos de ratón ni de rata.
Specificity
Este anticuerpo reconoce núcleos humanos y de primates. El anticuerpo no reacciona con núcleos de rata ni de ratón.
Immunogen
Núcleos humanos
Application
Categoría de investigación
Investigación en células madre
Neurociencia
Detección del marcador nuclear con este anticuerpo monoclonal de ratón, anticuerpo anti-núcleos humanos, clon 235-1, y conjugado con biotina, validado para utilizar en ICC.
Evaluada mediante inmunocitoquímica en células madre mesenquimatosas de médula ósea humana (SCR108). Análisis mediante inmunocitoquímica: Una dilución 1:200 de este anticuerpo detectó núcleos en células madre mesenquimatosas de médula ósea humana (SCR108). Evaluada mediante inmunocitoquímica en fibroblastos embrionarios primarios de ratón (FMEF). Análisis mediante inmunocitoquímica: Una dilución 1:200 de este anticuerpo no detectó núcleos en fibroblastos embrionarios primarios de ratón (FMEF).
Subcategoría de investigación
Medicina neuroregenerativa
Migración de células madre neuronales
Quality
Evaluada mediante inmunocitoquímica en células cancerosas epidermoides humanas A431. Análisis mediante inmunocitoquímica: Una dilución 1:200 de este anticuerpo detectó los núcleos en las células cancerosas epidermoides humanas A431.
Physical form
IgG1 monoclonal de ratón purificada conjugada con biotina en PBS con azida sódica al 0,1 % y 15 mg/ml de BSA.
Proteína G purificada
Storage and Stability
Mantener refrigerado entre 2 y 8ºC protegido de la luz en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Células cancerosas epidermoides humanas A431.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Cesar A Garcia et al.
NPJ microgravity, 9(1), 92-92 (2023-12-19)
The emerging arena of space exploration has created opportunities to study cancer cell biology in the environments of microgravity and hypergravity. Studying cellular behavior in altered gravity conditions has allowed researchers to make observations of cell function that would otherwise
Tetsuro Tamaki et al.
Frontiers in physiology, 6, 165-165 (2015-06-18)
Skeletal muscle makes up 40-50% of body mass, and is thus considered to be a good adult stem cell source for autologous therapy. Although, several stem/progenitor cells have been fractionated from mouse skeletal muscle showing a high potential for therapeutic
Ashwani Kumar Gupta et al.
Communications biology, 3(1), 231-231 (2020-05-13)
A fundamental challenge in emulating kidney tissue formation through directed differentiation of human pluripotent stem cells is that kidney development is iterative, and to reproduce the asynchronous mix of differentiation states found in the fetal kidney we combined cells differentiated
Yohei Tsukada et al.
Scientific reports, 11(1), 745-745 (2021-01-14)
Angiogenesis contributes to numerous pathological conditions. Understanding the molecular mechanisms of angiogenesis will offer new therapeutic opportunities. Several experimental in vivo models that better represent the pathological conditions have been generated for this purpose in mice, but it is difficult
Kuang-Yui Chen et al.
Communications biology, 3(1), 363-363 (2020-07-11)
Histone H3.3 mutations are a hallmark of pediatric gliomas, but their core oncogenic mechanisms are not well-defined. To identify major effectors, we used CRISPR-Cas9 to introduce H3.3K27M and G34R mutations into previously H3.3-wildtype brain cells, while in parallel reverting the