Documentos clave
LA1HCG6S2
Millipore
Filtro de disco lenticular Millistak+®
A1HC, cellulose, filtration area 1.8 m2, hydrophilic
Sinónimos:
Millistak+ Lenticular Disc Filters, A1HC media series, 16 in. diameter, 8-cell, silicone seal, 2/pack
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
material
cellulose
filter aid (inorganic)
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
silicone seal
Quality Level
description
Post-TFF (Prostak) clarification fluids
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millistak+®
parameter
0.03 bar max. differential pressure (0.5 psid) (Reverse)
0.2 bar max. inlet pressure (3 psi) at 123 °C
0.21 bar max. differential pressure (3 psid) at 123 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.03 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C
diam.
40.64 cm (16 in.)
filtration area
1.8 m2
impurities
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
non-volatile residue (NVR)
1.50-2.02 mg/m2 (gravimetric analysis test)
total organic carbon (TOC) residue
416-593 ppb (gravimetric analysis test)
565-1037 ppb
input
sample type liquid
conductivity
5-7 μmho per cm at 25 °C (product water)
filter grade
A1HC
General description
Configuración del dispositivo: Discos apilados
Diseño de apilamiento: Diámetro de 16 pulgadas, 8 elementos
Application
Líquidos de clarificación pos-TFF (Prostak)
Specifications
Grado del filtro: A1HC
Preparation Note
Método de esterilización
Puede esterilizarse con vapor durante 3 ciclos de vapor in situ (SIP) de 30 minutos a 123 °C.
Protocolo de desinfección
Puede esterilizarse con agua caliente durante 20 ciclos utilizando agua purificada a 80 °C durante 30 minutos
Analysis Note
Conductividad del agua producida a 25 °C: después de un lavado con descarga de 100 l/m2 de agua purificada de la superficie de los medios por unidad de apilamiento 16 elementos de 12 pulgadas esterilizadas en autoclave (1 ciclo de 30 minutos a 123 °C)
El efluente de un dispositivo apilado esterilizado en autoclave (1 ciclo de 30 minutos a 123 °C) es negativo después de una descarga de 100 l/m2 de agua para inyectables WFI de la superficie de los medio
Extraíbles gravimétricos: Después de esterilización en autoclave (1 ciclo de 30 minutos a 123 °C) y lavado con descarga de 100 l/m2 de agua purificada de la superficie de los medios
Residuos de carbono orgánico total (TOC): después de esterilización en autoclave (1 ciclo de 60 minutos a 123 °C) y lavado con descarga de 100 l/m2 de agua purificada de la superficie de los medios
Legal Information
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prostak is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3