HF180MC5PK
Tarjetas de membrana HI-Flow™ Plus HF180
size 6 cm × 30.1 cm, pack of 5 laminated membrane cards
Sinónimos:
Membrana Hi-Flow™ Plus 180, HF, Hi-Flow, membrana de flujo lateral, membrana de inmunoanálisis, membrana de nitrocelulosa, tarjeta de membrana
About This Item
Productos recomendados
packaging
pack of 5 laminated membrane cards
Quality Level
parameter
180 sec/4 cm capillary flow rate
size
6 cm × 30.1 cm
General description
Application
- La membrana Hi-Flow™ Plus es una materia prima crucial adecuada para ser utilizada en una amplia gama de aplicaciones de pruebas de flujo lateral, como la determinación de enfermedades infecciosas (COVID-19, VIH, gripe, paludismo, ETS), así como en la salud de la mujer, la detección de biomarcadores, el análisis de drogas, el desarrollo de fármacos, las pruebas medioambientales, las aplicaciones agrícolas, la salubridad alimentaria, los análisis de calidad de productos y la salud animal.
- Las membranas Hi-Flow Plus son adecuadas para su uso con todas las técnicas de prueba de flujo lateral, incluidos los análisis de detección competitivos, tipo sándwich y múltiples.
- Están optimizadas para ser utilizadas en pruebas cualitativas y cuantitativas y combinan bien con partículas detectoras de flujo lateral como las nanopartículas de oro coloidal y las microesferas teñidas o fluorescentes, entre otras.
- Las membranas Hi-Flow™ Plus son adecuadas para su uso en pruebas de flujo lateral diseñadas para detectar analitos presentes en una amplia gama de matrices de muestras, como sangre, saliva, orina, hisopos nasofaríngeos, sudor, entre otras.
Features and Benefits
- Química de superficie y flujo constantes, proceso de fabricación robusto
- Química de superficie patentada optimizada para aplicaciones de flujo lateral
- Alto nivel de calidad: MQ400
- Socio y marca de confianza con décadas de experiencia en la fabricación de membranas
- Gran capacidad de producción, muchas existencias, múltiples líneas de fabricación
- Prácticos envases de muestras disponibles en varios formatos
- Cantidades a escala de fabricación disponibles para compras virtuales con envío inmediato.
- Tiempo de flujo capilar y grosor de la membrana constantes
- La mejor morfología de superficie permite una distribución de flujo uniforme y constante de los reactivos por la superficie de la membrana
- Formación de líneas problema y de control nítidas, intensas y uniforme
- Excelente uniformidad intra e interlote.
- Mejor sensibilidad de la prueba
- Excelente reproducibilidad
- Mejora de los rendimientos de fabricación de pruebas de flujo lateral.
- Plazos de entrega rápidos.
- Sin interrupción de suministro
- Excelente soporte técnico
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
wgk_germany
WGK 3