Documentos
HF000MC100
Millipore
Tarjeta laminada con revestimientos de liberación
No membrane, filter W × L 6 cm × 30 cm, pkg of 100 sheets
Sinónimos:
Tarjetas laminadas lisas sin membrana
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
Quality Level
packaging
pkg of 100 sheets
filter W × L
6 cm × 30 cm
General description
Las pruebas de flujo lateral facilitan la detección o cuantificación rápida y práctica de analitos tales como los anticuerpos y los antígenos presentes en muestras biológicas, como sangre, saliva y orina. Este paquete contiene 100 tarjetas laminadas con revestimientos de liberación para su uso en la fabricación de pruebas de flujo lateral. Nota: este producto no contiene membrana Hi-Flow Plus.
Application
Las tarjetas laminadas Millipore son adecuadas para utilizar en una amplia gama de aplicaciones de pruebas de flujo lateral, como la determinación de enfermedades infecciosas (COVID-19, VIH, gripe, paludismo, ETS), así como en la salud de la mujer, la detección de biomarcadores, el análisis de drogas, el desarrollo de fármacos, las pruebas medioambientales, las aplicaciones agrícolas, la salubridad alimentaria, los análisis de calidad de productos y la salud animal.
Features and Benefits
  • Precortadas para mayor comodidad.
  • Entrega y plazo de ejecución rápidos.
Legal Information
Hi-Flow is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany