Documentos clave
GF174
Sigma-Aldrich
Proteína Sonic HedgeHog (Shh), recombinante humana
The hedgehog (hh) gene encoding a secreted protein was originally identified in Drosophila as a segment polarity gene.
Sinónimos:
SHH, HHG-1
About This Item
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
Quality Level
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
El gen hedgehog (hh) que codifica una proteína secretada fue identificado originalmente en Drosophila como un gen de polaridad de segmento. Los homólogos en vertebrados del hh comprenden el Sonic hedgehog (Shh), el Indian hedgehog (IHH) y el Desert hedgehog (DHH). Las proteínas Hedgehog son importantes moléculas de señalización durante el desarrollo embrionario. El Shh se expresa en tejidos embrionarios clave como el nódulo de Hensen, la zona de actividad polarizante en el brote de la extremidad posterior, el notocordo y la placa base del tubo neural. El Shh participa en la regulación de la determinación del patrón del sistema nervioso central en desarrollo, las somitas y las extremidades. El Shh desempeña un papel importante en el desarrollo de tejidos concretos como la vibrisa, el pelo, el intestino primitivo proximal, los dientes y los huesos. La evidencia también sugiere que el Shh participa en la regulación de los destinos de las células madre de los linajes neurales y hematopoyéticos, y que la señalización aberrante del Shh está implicada en los carcinomas de células basales y otras enfermedades. Los genes Shh están muy conservados y han sido identificados en una variedad de especies: humanos, ratones, ranas, peces y pollos. El Sonic HedgeHog humano recombinante derivado de E. coli es una proteína de 20,0 kDa que consta de 176 residuos de aminoácidos, entre ellos una secuencia N-terminal Ile-Val-Ile sustituida por el resto de Cys modificado químicamente que aparece de forma natural.
Origen del producto: E. coli.
Specificity
Reactividad cruzada
Ninguna
Application
Categoría de investigación
Investigación en células madre
Subcategoría de investigación
Factores de crecimiento y receptores
Quality
Análisis de bioactividad: determinada por su capacidad para inducir la producción de fosfatasa alcalina por células C3H/10T1/2 (CCL-226). La ED50 esperada para este efecto es de 0,8-1,0 μg/ml.
Physical form
El producto se filtra a través de un filtro de 0,2 micras antes de la liofilización.
Storage and Stability
Mantener a -20°C durante un máximo de 6 meses desde de la fecha de recepción.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Thais Basili et al.
International journal of cancer, 147(8), 2253-2264 (2020-05-10)
Hyalinizing trabecular tumors of the thyroid are rare and mostly benign epithelial neoplasms of follicular cell origin, which have recently been shown to be underpinned by the PAX8-GLIS3 fusion gene. In our study, we sought to investigate the potential oncogenic