Documentos
FHLC04700
Millipore
Membrana de filtración de LCR
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración de PTFE, tamaño de poro 0,45 μm
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
PTFE membrane
plain filter
white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
130 °C max. temp.
filter diam.
47 mm
thickness
140 μm , maximum
gravimetric extractables
0.5%
pore size
0.45 μm pore size
80 % porosity
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: FHLC
La membrana LCR es una membrana de PTFE hidrófila no soportada compatible con todos los disolventes habitualmente utilizados en HPLC. La membrana se somete a un proceso de tratamiento especial para eliminar cualquier extraíble residual, lo que garantiza que no añadirá nada a los disolventes de la HPLC y proporcionará resultados de análisis más claros.
Características ventajas:
•La membrana hidrófila puede emplearse para filtrar líquidos acuosos sin humectación previa
•La membrana ultralimpia no añadirá extraíbles a sus muestras ni disolventes
Aplicaciones:
Filtración de fase móvil para HPLC; ácidos clarificadores, bases y soluciones proteicas diluidas; aislamiento de ARN
Tipo de filtro: Filtro de membrana
Application
  • Filtración de fase móvil de HPLC
  • Clarificación de ácidos, bases y disoluciones proteicas diluidas
  • Aislamiento de ARN
  • Análisis de microplásticos
Visite la Librería de documentos
Artículos
Learn how filter selection and sample and mobile phase filtration impact HPLC back pressure and column lifetime.
Descubra cómo la selección de filtros y la filtración de muestras y fases móviles afectan a la contrapresión de la HPLC y la vida útil de la columna.
Learn how filter selection and sample and mobile phase filtration impact HPLC back pressure and column lifetime.
Learn how filter selection and sample and mobile phase filtration impact HPLC back pressure and column lifetime.
Ver todo