Documentos clave
EZRMI
Millipore
Rat/Mouse Insulin ELISA Kit
measures and quantifies insulin levels in 10 μL serum or plasma
Sinónimos:
Insulin
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
Nombre del producto
ELISA para insulina de rata o ratón, This Rat/Mouse Insulin ELISA is used to measure & quantify Insulin levels in Metabolism & Endocrine research.
Nivel de calidad
reactividad de especies
mouse, rat
envase
kit of 1 × 96 wells
Parámetros
10 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 83-102%
linearity: 79-133%
sensitivity: 0.2 ng/mL
standard curve range: 0.2-10 ng/mL
técnicas
ELISA: suitable
entrada
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
Nº de acceso UniProt
aplicaciones
research use
método de detección
colorimetric (450nm/590nm)
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
La insulina es secretada por las células de los islotes β del páncreas. Contiene dos cadenas peptídicas unidas por puentes de disulfuro. La cadena A está compuesta por 21 aminoácidos y la cadena B tiene 30 aminoácidos.
Aplicación
El ELISA para la insulina de rata/ratón es adecuado para medir y cuantificar los niveles de insulina en el metabolismo y la investigación endocrinológica. Se ha utilizado para determinar la insulina plasmática mediante el enzimoinmunoanálisis de absorciónte. También se ha utilizado para medir la secreción de insulina de las células in vitro.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
La insulina es una hormona clave que mantiene normales los niveles de glucemia. Interviene en la captación celular de glucosa, controla el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, y mejora la división celular y el crecimiento a través de sus efectos mitógenos. La resistencia a la insulina es un estado de deterioro de la sensibilidad a la eliminación de glucosa mediada por insulina.
Otras notas
Análisis 3 horas, temperatura ambiente, tamaño de la muestra 10 μl
Categoría de investigación: Metabolismo
Subcategoría de investigación: Obesidad/Metabolopatías
Cláusula de descargo de responsabilidad
Para uso exclusivo en investigación. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Visite la Librería de documentos
Postnatal growth velocity modulates alterations of proteins involved in metabolism and neuronal plasticity in neonatal hypothalamus in rats born with intrauterine growth restriction.
Alexandre-Gouabau, Marie-Cecile F, et al.
The Journal of Nutritional Biochemistry (2011)
Differentiation of mouse nuclear transfer embryonic stem cells into functional pancreatic beta cells.
W Jiang, Z Bai, D Zhang, Y Shi, J Yong, S Chen, M Ding, H Deng
Diabetologia null
Interactions Between Age, Stress and Insulin on Cognition: Implications for Alzheimer's Disease.
Solas M, Aisa B, Mugueta MC, Del R?-o J, Tordera RM, Ram?-rez MJ
Neuropsychopharmacology null
Offspring metabolomic response to maternal protein restriction in a rat model of intrauterine growth restriction (IUGR).
Alexandre-Gouabau, Marie-Cecile, et al.
Journal of Proteome Research, 10, 3292-3302 (2011)
How moderate changes in Akt T-loop phosphorylation impact on tumorigenesis and insulin resistance.
Wullschleger S, Sakamoto K, Johnstone L, Duce S, Fleming S, Alessi DR.
Disease models & mechanisms null